Documentos Principais
MX0HC10FS1
Millipore
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC
X0HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, X0HC media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nome do produto
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC, X0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
área de filtração
1.1 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
condutividade
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
X0HC
Descrição geral
O meio filtrante de profundidade Millistak+® é oferecido em um formato escalável e descartável, proporcionando maior flexibilidade devido ao seu design modular exclusivo. O Millistak+® MX0HC10FS1 é fornecido em um formato POD com 32 cm (A) x 62 cm (L) e uma área de filtração de 1,1 m2.
Essa série de meios X0HC oferece desempenho ideal por meio de uma matriz de densidade gradiente, ideal para clarificação secundária, filtração pós-profundidade ou centrifugação. Também pode ser utilizado em etapas de processamento downstream para proteger colunas de cromatografia. Os filtros Millistak+® Pod estão disponíveis em três séries distintas de graus de meio para atender às suas necessidades específicas - DE, CE e HC.
O sistema Millistak+® Pod é ideal para uma ampla variedade de aplicações de clarificação primária e secundária, incluindo culturas de células, lisados de levedura e E. coli pós-centrifugação, refolds de E. coli, meios, vacinas, proteínas plasmáticas e soros.
Fácil de usar
Com o design compacto e modular do nosso novo sistema Millistak+® Pod, você pode aumentar a produtividade e reduzir os tempos de ciclo.
A instalação e a configuração do sistema Pod são simples e diretas. O design exclusivo dos adaptadores descartáveis e dos coletores descartáveis facilita a conexão dos filtros Pod ao restante das operações da unidade no processo. A natureza autônoma e descartável do sistema protege os operadores da exposição a riscos biológicos e elimina os requisitos de validação de manutenção e limpeza.
Aplicação
Clarificação secundária de colheitas de biorreatores, principalmente para culturas de células
Características e benefícios
  • Baixo volume de retenção para maior rendimento do produto
  • Ampla variedade de tipos de meios oferecidos em produtos de camada única e multicamadas
  • Os meios de ação dupla Millistak+® HC melhora a pré-filtração e comprime a clarificação
  • O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
  • O design descartável patenteado elimina a necessidade de validação de alojamento, CIP ou limpeza
  • Os filtros Pod independentes protegem os operadores da exposição a riscos biológicos
  • A construção robusta é fácil de usar e configurar
  • O tamanho menor facilita o uso em espaços apertados
Especificações
Grau do filtro: X0HC
Por 24 horas de imersão em 10 l de água pura após a autoclavagem (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e lavagem com água pura de 100 l/m2 (10 l/ft2) de área de superfície do meio:
Sódio: <14,1 mg/ft2
Cálcio: <5,3 mg/ft2
Magnésio: <3,9 mg/ft2
Mercúrio: <0,001mg/ft2
Cromo: ≤0,001 mg/ft2
Alumínio: <0,084 mg/ft2
Potássio: <4,2mg/ft2
Chumbo: <0,001 mg/ft2
Arsênio: <0,009mg/ft2
Cobalto: ≤0,001 mg/ft2
Ferro: <0,064 mg/ft2
Manganês: ≤ 0,124 mg/ft2
Titânio: <0,002 mg/ft2
Zinco: <0,046 mg/ft2
Níquel: <0,013 
Cobre: <0,009
Nota de preparo
Método de esterilização
1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 º C
Nota de análise
Condutividade da água do produto a 25 °C: pós-autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e enxágue de água pura de 10 litros por ft2 (100 l/m2) de área de superfície do meio
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany