MX0SP10FS1
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC
X0SP, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nível de qualidade
descrição
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
linha de produto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altura
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Comprimento
24.2 in. (62 cm)
depth
4.8 in. (4.1 cm)
área de filtração
1.1 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
condutividade
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
X0SP
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Reduzem os extraíveis de TOC e os requisitos de volume de descarga pré-uso em 50%
- Sem betaglucanos para interferir nos testes de lisado de amebócitos limosos (LAL) para endotoxinas bacterianas
- Consistência de lote a lote para o desenvolvimento e a implementação bem-sucedidos de processos de clarificação robustos
Desenho & de formulação de meios filtrantes de profundidade
- Fornece até duas vezes a capacidade de filtração com propriedades de retenção de filtro equivalentes às referências comerciais baseadas em DE
- Eliminação aprimorada de impurezas de HCP
Dispositivo de cápsula descartável
- O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
- Formato robusto do dispositivo; fácil de usar e configurar
Especificações
Nota de preparo
A integridade é mantida após 1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 ºC. O desempenho da filtração pode ser afetado após a autoclave. Recomendado apenas para descontaminação após o uso.