ABE2599
Anti-BMAL1
from guinea pig
Sinônimo(s):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Arnt3, Brain and muscle ARNT-like 1, HIF-1beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-chip)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected BMAL1 in Beta-TC6 cell DNA used for chip assays (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody detected BMAL1 in HeLa cell nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2