900172
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ≤4 NV/particle, 35 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water, carboxylated
Sinônimo(s):
Nanodiamond
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Zeta potential +65.1 mV ±20%
Nível de qualidade
Formulário
dispersion
nanoparticles
composição
Nitrogen vacancy, ≤4 NV/particle
concentração
1 mg/mL in deionized water
Tamanho médio da partícula
35 nm (DLS)
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Properties & characteristics of Fluorescent Nanodiamonds & biofunctionalization strategies explained. Conjugation protocols for streptavidin functionalization, biotinylation & coupling biotinylated/streptavidin provided. FNDs may be used for labeling of low-level expressed targets, Bioimaging & Bioconjugation.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.