901802
Fluorescent nanodiamond
nitrogen vacancy ~3 ppm, 140 nm avg. part. size, amine functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Sinônimo(s):
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanoparticles
composição
nitrogen vacancy, ~3 ppm
concentração
1 mg/mL in deionized water
Tamanho médio da partícula
140 nm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)