797871
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
120 nm, lyophilized
Sinônimo(s):
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Formulário
powder
tamanho de partícula
120 nm
fluorescência
λem 590 nm
Absorção UV
λ: 570 nm Amax
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find properties and applications of fluorescent silica nanobeads in basic and applied research.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.