AV48056
Anti-ST14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HAI, Anti-MT-SP1, Anti-MTSP-1, Anti-MTSP1, Anti-PRSS14, Anti-SNC19, Anti-Suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), Anti-TADG-15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
95 kDa
reatividade de espécies
pig, human, mouse, bovine, rat, horse
embalagem
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ST14(6768)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rabbit Anti-ST14 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and rabbit ST14.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)