Documentos Principais
900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
Sinônimo(s):
Prostaglandin E2 Ethanolamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H37NO5
Número CAS:
Peso molecular:
395.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1
chave InChI
GKKWUSPPIQURFM-IGDGGSTLSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900114P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)