Documentos Principais
330256P
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36D4O5
Peso molecular:
412.60
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x5 mg (330256P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-HPOHQYGFSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330256P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)