Documentos Principais
330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36D4O3
Peso molecular:
380.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
chave InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330258P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330258P-1MG4065269396888