Documentos
700198P
Avanti
Chenodeoxycholic acid
powder
Sinônimo(s):
5α-cholanic acid-3β,7β-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.57
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Categorias relacionadas
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700198P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2