Key Documents
900118J
Avanti
(15R)-PGE2
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
15(R)-Prostaglandin E2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
352.47
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
concentração
1 mg/mL in methyl acetate
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900118K-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C