MABS441
Anti-WBP2 Antibody, clone 4C8H10
clone 4C8H10, from mouse
Sinônimo(s):
WW domain-binding protein 2, WBP-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C8H10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WBP2(23558)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected WBP2 in transfected HeLa cell fixed with 4% paraformaldehyde at 20 ug/ml
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated transfected V5-WBP2 from HeLa cell
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected WBP2 in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1