MABS2267
Anti-ANT1/SLC25A4 Antibody, clone IF3F11
Sinônimo(s):
ADP/ATP carrier protein 1, ADP/ATP carrier protein, heart/skeletal muscle isoform T1, ADP/ATP translocase 1, Adenine nucleotide translocator 1, Solute carrier family 25 member 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IF3F11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 33.06 kDa
observed mol wt ~33 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SLC25A4(291)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ANT1/SLC25A4 in Human heart tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ANT1/SLC25A4 in Human skeletal muscle and Human brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANT1/SLC25A4 in Western Blotting applications (Lu, Y-W., et al. (2017). Mol Biol Cell. 28(11):1489-1500; Acoba, M.G., et al. (2021). Cell Rep. 34(11):108869).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1