07-1820
Anti-EEA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
early endosome antigen 1, early endosome-associated protein, early endosome antigen 1, 162kD, Endosome-associated protein p162, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEA1(8411)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected EEA1 in HeLa, A431, and C2C12 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected EEA1 on 10 µg of BALB 3T3/A31 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
BALB 3T3/A31 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1