E4156
Anti-Early Endosomal Antigen 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-EEA1, Anti-Endosome-associated Protein p162, Anti-Zinc Finger FYVE Domain-containing Protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~160 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa and rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.4-0.8 μg/mL using whole extract of mouse NIH-3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3