MABF3094
Anti-BAFF/CD257 Antibody, clone 5A8
Sinônimo(s):
B-cell-activating factor, BAFF, CD257, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
activity assay: suitable
direct ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
mouse ... Klrk1(24099)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant murine BAFF protein .
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant murine BAFF/CD257 protein .
Tested Applications
Activity Assay: A representative lot activated mouse BAFF in a reporter cell assay, in primary B cells. (Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol.Chem.291(38):19826-34; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun.9(1):1199).
ELISA Analysis: A representative lot detected BAFF/CD257 in ELISA applications (Batten, M., et al. (2004). J Immunol. 172(2):812-22; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):1199; Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol Chem. 291(38):19826-34).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2