Documentos Principais
Z223328
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 430 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
D.E.
48 mm
Total A
430 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)