MABN1857
Anti-SET-beta, clone 3D10E2
clone 3D10E2, from mouse
Sinônimo(s):
Protein SET-beta, HLA-DR-associated protein II beta, IGAAD, beta isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, beta isoform, PHAPII, beta isoform, I-2PP2A, beta isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, beta isoform, TAF-I beta, Template-activating f
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D10E2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SET(6418)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: 1.3 µg/mL from a representative lot specifically detected SET-beta, but not SET-alpha in Ramos human Burkitt′s lymphoma cell lysate (Courtesy of M. P. Vitek, Ph.D. Dr. Vitek is an employee and stockholder in Oncotide Pharmaceuticals, Inc. and a faculty member of Duke University Medical Center. Matters of potential personal and institutional conflict of interest are managed by the Duke University Medical Center Conflict of Interest Committee).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-beta in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1