MAB1587
Anti-Glutamate Transporter Antibody, neuronal, clone 4D6.2
clone 4D6.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
EAAT3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D6.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC1A1(6505)
Especificidade
Based on protein sequence the antibody is expected to react with mouse, bovine and rabbit.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1-2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
EAAC1 is approximately 66-70kDa; the protein can form homomultimers during preparation as well, thus often times large 200-220kDa bands can also be seen.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2