GR11L
Anti-IGF-IR (Ab-1) Mouse mAb (αIR3)
lyophilized, clone αIR3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-IGF-IR, Anti-Insulin-Like Growth Factor Receptor, Anti-Insulin-Like Growth Factor Receptor, Anti-IGF-IR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
αIR3, monoclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Descrição geral
Aplicação
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Neutralization Studies (1 µg/ml; see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Immunoblotting (not recommended)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Rohlik, Q.T., et al. 1987. Biochem. Biophy Res. Comm.149, 276.
Rosen, O.M. 1987. Science257, 1452.
Rechler, M.M., and Nissley, S.P. 1986. Hormone Res.24, 152.
Ullrich, A., et al. 1986. EMBO J.5, 2503.
Zapf, S., and Froesch, E.R. 1986. Hormone Res.24, 121.
Humbel, R.E. 1984. I. Chemistry in Li Hormonal proteins and peptides. Vol 12, Chap. 4 (Academic Press, New York, 1984).
Kull, F.C., et al.1983. J. Biol. Chem.258, 6561.