MABS87
Anti-GPR177 Antibody, clone YJ5
clone YJ5, from mouse
Sinônimo(s):
Protein wntless homolog, Integral membrane protein GPR177, Protein evenness interrupted homolog, Putative NF-kappa-B-activating protein 373, WLS, EVI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
YJ5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WLS(79971)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected GPR177 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1