GR11
Anti-IGF-IR (Ab-1) Mouse mAb (αIR3)
liquid, clone αIR3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-IGF-R, Anti-Insulin-Like Growth Factor Receptor, Anti-Insulin-Like Growth Factor Receptor, Anti-IGF-R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
αIR3, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Neutralization Studies (1 µg/ml; use Cat. No. GR11L)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HS27 cells
HepG2 cells
Outras notas
Rohlik, Q.T., et al. 1987. Biochem. Biophy Res. Comm.149, 276.
Rosen, O.M., 1987. Science257, 1452.
Rechler, M.M. and Nissley, S.P., 1986. Hormone Res.24, 152.
Ullrich, A., et al. 1986. EMBO J.5, 2503.
Zapf, S. and Froesch, E.R., 1986. Hormone Res.24, 121.
Humbel, R.E., 1984. I. Chemistry; in Li Hormonal proteins and peptides. Vol 12, Chap. 4 (Academic Press, New York).
Kull, F.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 6561.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1