07-436-AF488
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2