Documentos Principais
696447
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-4-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-4-cyanopiperidine, 4-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
60-63 °C
grupo funcional
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Aminomethylated fluoropiperidines
  • Protein kinase B inhibitors
  • GlyT1 inhibitors
  • Piperidinecarboxylic acids via nitrilase-catalyzed enantioselective synthesis
Reactant for
  • Replacement in CB2 receptor inhibitors
  • Double addition reactions of methyllithium and n-butyllithium to unsaturated nitriles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)