Documentos Principais
H52201
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
99%
Sinônimo(s):
4-Phenyl-4-piperidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
177.24
Beilstein:
141577
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
157-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
chave InChI
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Selective σ−ligands
  • Glycogen synthase kinase-3β−inhibitors
  • Diphenylbutylpiperidines as cell autophagy inducers
  • Malonyl-coA decarboxylase inhibitors with antiobesity and antidiabetic activities
  • Selective dopamine D2 receptor antagonists
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)