262595
Perhydroisoquinoline
96%
Sinônimo(s):
Decahydroisoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17N
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
96%
composição
(mixture of cis and trans)
índice de refração
n20/D 1.4904 (lit.)
p.e.
211-214 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2CNCCC2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h8-10H,1-7H2
chave InChI
NENLYAQPNATJSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Spectroscopic investigations of charge-transfer complexes of perhydroisoquinoline with 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, p-chloranil and 7,7′,8,8′-tetracyanoquinodimethane has been reported.
Aplicação
Perhydroisoquinoline has been used in the synthesis of nelfinavir mesylate.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Spectroscopic and thermal studies on charge-transfer complexes of perhydroisoquinoline with p-chloranil, 2, 3-dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone, and 7, 7', 8, 8'-tetracyanoquinodimethane.
Refat MS and Abou-Melha S.
Journal of Applied Spectroscopy, 79(1), 11-21 (2012)
Savithra Jayaraj et al.
Scientific reports, 9(1), 11280-11280 (2019-08-04)
Visible-light mediated aerobic dehydrogenation of N-heterocyclic compounds is a reaction with enormous potential for application. Herein, we report the first complete aerobic dehydrogenation pathway to large-scale production of isoquinolines. The discovery of this visible light photoredox reaction was enabled through