Key Documents
766674
Sigma-Aldrich
trans-Decahydroquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17N
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
pf
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)