04-736
Anti-phospho-Akt1/PKBα (Ser473) Antibody, clone SK703, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone SK703, Upstate®
Sinônimo(s):
AKT1 kinase, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SK703, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer473)
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and PDGF treated NIH-3T3 fibroblasts.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1