Documentos Principais
1.00221
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Nome do produto
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.33 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Sodium hydroxide solution 10 mol/L CIP is suitable for cleaning in place use in pharmaceutical processes.
Nota de análise
Assay (acidimetric,NaOH)
9.8 - 10.2 mol/l29.5 - 30.7 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.5 %Chloride (Cl)≤ 0.006 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %Silicate (SiO₂)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.003 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Al (Aluminium)≤ 0.001 %Fe (Iron)≤ 0.001 %
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1