Documentos Principais
1.05589
Supelco
Sodium hydroxide solution
30%, Suprapur®
Sinônimo(s):
Hidróxido de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de hidróxido de sódio a 30%, for inorganic trace analysis, Suprapur®
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 5210
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Formulário
liquid
concentração
30%
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.33 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥30,0%
Cloreto (Cl): ≤1000 ppb
Fosfato (PO₄): ≤50 ppb
Silicato (como SiO₂): ≤2000 ppb
Sulfato (SO₄): ≤2000 ppb
Al (alumínio): ≤20 ppb
As (arsênico): ≤50 ppb
Ba (bário): ≤200 ppb
Ca (cálcio): ≤100 ppb
Cd (cádmio): ≤2 ppb
Ce (cério): ≤5 ppb
Co (cobalto): ≤2 ppb
Cr (crômio): ≤10 ppb
Cu (cobre): ≤5 ppb
Eu (európio): ≤5 ppb
Fe (ferro): ≤10 ppb
Hg (mercúrio): ≤10 ppb
K (potássio): ≤2000 ppb
La (lantânio): ≤5 ppb
Li (lítio): ≤200 ppb
Mg (magnésio): ≤50 ppb
Mn (manganês): ≤2 ppb
Ni (níquel): ≤5 ppb
Pb (chumbo): ≤10 ppb
Sc (escândio): ≤5 ppb
Sm (samário): ≤5 ppb
Sr (estrôncio): ≤100 ppb
Tl (tálio): ≤5 ppb
Y (ítrio): ≤5 ppb
Yb (itérbio): ≤5 ppb
Zn (zinco): ≤10 ppb
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1