pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
Formulário
solution
concentração
≥32%
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
14
densidade
1.327 g/cm3 at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3-[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Outras notas
The article number 05211-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05211-5L which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?