Documentos Principais
1.05587
Supelco
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium hydroxide solution
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Hidróxido de sódio, EMPLURA®
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
liquid
concentração
32.0-33.0% NaOH
Impurezas
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
pf
9 °C
densidade
1.35 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution.: This study investigates the decomposition process of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution. The research provides detailed insights into the chemical reactions and kinetics involved, which are essential for understanding the stability and reactivity of peroxy compounds in alkaline solutions (Tetrahedron, 1970).
Nota de análise
Assay (acidimetric,NaOH): 32.0 - 33.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.5
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6