Documentos Principais
1.11360
Supelco
Sodium hydroxide solution
min. 45%, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sodium hydroxide solution
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Hidróxido de sódio, for analysis EMSURE®
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
concentração
45.0-50.0% NaOH
Impurezas
≤0.00001% Hg (Mercury)
≤0.0002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Ca (Calcium)
≤0.0005% Mg (Magnesium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.006% Chloride (Cl)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
p.e.
135 °C/1013 hPa
densidade
1.48 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric,NaOH): 45.0 - 50.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.006 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1