MABN1863
Anti-SET-alpha, clone 5F4D9
clone 5F4D9, from mouse
Sinônimo(s):
Protein SET-alpha, HLA-DR-associated protein II alpha, IGAAD, alpha isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, alpha isoform, PHAPII, alpha isoform, I-2PP2A, alpha isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, alpha isoform, TAF-I alpha, Template-acti
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F4D9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SET(6418)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL from a representative lot specifically detected SET-alpha, but not SET-beta in Ramos human Burkitt′s lymphoma cell lysate (Courtesy of M. P. Vitek, Ph.D. Dr. Vitek is an employee and stockholder in Oncotide Pharmaceuticals, Inc. and a faculty member of Duke University Medical Center. Matters of potential personal and institutional conflict of interest are managed by the Duke University Medical Center Conflict of Interest Committee).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-alpha in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1