MABS1753
Anti-TC PTPase (PTPN2) Antibody, clone 9E9.1
clone 9E9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2, EC: 3.1.3.48, T-cell protein-tyrosine phosphatase, TCPTP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN2(5771)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TC PTPase (PTPN2) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TC PTPase (PTPN2) in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1