MABN254
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 6C3
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer′s disease amyloid protein, cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-amyloid beta peptide (MOAB-2), pan Antibody, clone 6C3, clone 6C3, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in unaggregated forms of Aß42 and Aß40. (Youmans, K.L., et al. (2012). Mol Neurodegener. 7;8.)
Dot Blot Analysis: Serial Aβ40 and Aβ42 dilutions were probed with MOAB-2 or 6E10 by an independent laboratory. (Youmans, K.L., et al. (2012). Mol Neurodegener. 7;8.)
Immunoprecipitationt Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in unaggregated and fibrillar forms of Aß42 and Aß40. (Youmans, K.L., et al. (2012). Mol Neurodegener. 7;8.)
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid Beta Peptide in human Alzheimer′s diseased brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Alzheimer′s diseased human brain tissue.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1