MAB349
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1.D5
Sinônimo(s):
Alz-90
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, A4(695), clone 1.D5, clone 1.D5, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1.D5, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Westen Blot Protocol for MAB349
1) After blotting the SDS-PAGE gel onto nitrocellulose, incubate at room temperature for one hour in 1% PBS in 0.1 mol/L PBS, pH 7.2, to block non-specific background.
2) Incubate the Western blot with MAB349 (10-20 μg/mL) at +4°C overnight shaking well.
3) Wash the Western blots 2 times in PBS-Tween 0.05% for ten minutes. Wash one time in PBS.
4) Incubate the blots with anti-Mouse IgG (Chemicon AP124) for one hour at room temperature.
5) Repeat step #3.
6) Incubate in peroxidase-anti-peroxidase [PAP] (Chemicon PAP14) according to manufacturers directions.
7) Repeat step #3.
8) Incubate in 4-chloro-1-napthol for twenty minutes at room temperature.
9) Repeat step #3.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2