MABF556
Anti-CD279 (PD-1) Antibody (mouse), PE, clone J43.1
clone J43.1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
J43.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pdcd1(18566)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD279 (PD-1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade