MABC1131
Anti-PD-L1 B7-H1 Antibody, clone 10B5
clone 10B5, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Programmed cell death 1 ligand 1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10B5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd274(60533)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PD-L1 B7-H1 in Flow Cytometry applications (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96; Dong, H., et. al. (2004). Immunity. 20(3):327-36).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected PD-L1 B7-H1 in mouse heart tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2