06-1367
Anti-SRp75 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
serine/arginine-rich splicing factor 4, splicing factor, arginine/serine-rich 4, SR splicing factor 4, Pre-mRNA-splicing factor SRP75
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF4(6429)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp75 on 10 µg of L6 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1