06-1013
Anti-NET5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
transmembrane protein 201, Spindle-associated membrane protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
orangutan
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMEM201(199953)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory that detected NET5 in U2OS cells expressing various NET-GFP fusions. (Wilkie, G., et al. (2011) Mol. Cell Proteomics).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NET5 on 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1