Documentos
ECM550
Sigma-Aldrich
Ensaio de invasão celular de matriz extracelular QCM, 24 poços (8 µm), colorimétrico
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
Sinônimo(s):
Basement membrane cell invasion assay
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
QCM
técnica(s)
cell based assay: suitable
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Também disponível: Ensaios de migração horizontal Cell Comb! Obtenha dados bioquímicos a partir de um ensaio de migração horizontal!Clique aqui
Introdução
A invasão através da matriz extracelular (MEC) é uma etapa importante na metástase tumoral. Células cancerosas iniciam a invasão aderindo e espalhando-se ao longo da parede do vaso sanguíneo. Enzimas proteolíticas, como as MMP (colagenases), dissolvem pequenos orifícios na cobertura semelhante a uma bainha (membrana basal) ao redor dos vasos sanguíneos para permitir a invasão pelas células cancerosas.
O kit de ensaio de invasão celular CHEMICON fornece um sistema eficiente para avaliar a invasão por células tumorais através de um modelo de membrana basal. O kit utiliza ECMatrix, uma matriz de membrana basal reconstituída de proteínas derivadas de tumor Engelbreth Holm-Swarm (EHS) de camundongo. Avaliamos o desempenho do kit usando fibrossarcoma humano (HT-1080) e fibroblastos não invasivos (NIH3T3).
O kit de ensaio de invasão celular CHEMICON é ideal para avaliação de células tumorais invasivas. Cada kit de ensaio de invasão celular CHEMICON contém reagentes suficientes para a avaliação de 12 amostras.
O kit de ensaio de invasão celular CHEMICON destina-se apenas ao uso em pesquisa; não deve ser usado em aplicações diagnósticas ou terapêuticas.
Princípio do teste:
O ensaio de invasão celular CHEMICON é realizado em uma câmara de invasão, em uma placa de cultura de tecidos de 24 poços com 12 insertos de cultura celular. Os insertos contêm uma membrana de policarbonato de tamanho de poro de 8 μm, sobre a qual uma fina camada de ECMatrixTM é seca. A camada de MEC obstrui os poros da membrana, bloqueando a migração de células não invasivas através dela. As células invasivas, por outro lado, migram através da camada de MEC e se fixam ao fundo da membrana de policarbonato.
Aplicação:
O kit de ensaio de invasão celular CHEMICON é ideal para avaliação de células tumorais invasivas. Cada kit de ensaio de invasão celular CHEMICON contém reagentes suficientes para a avaliação de 12 amostras.
O kit de ensaio de invasão celular CHEMICON destina-se apenas ao uso em pesquisa; não deve ser usado em aplicações diagnósticas ou terapêuticas.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Células migratórias são detectadas por coloração com violeta cristal.
Embalagem
12 poços
Componentes
Câmara de invasão: (N.º do item 70019). Uma placa de 24 poços com 12 insertos de cultura celular em camadas ECMatrixTM.
Coloração celular: (N.º do item 20294) Um frasco de 10 ml.
Cotonetes: (N.º do item 10202), 24 cada.
Pinça: (N.º do item 10203) Uma cada.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha os materiais do kit a 2-8 °C por até 6 meses. Não congelar.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Down-regulation of JAK1 by RNA interference inhibits growth of the lung cancer cell line A549 and interferes with the PI3K/mTOR pathway.
Dan Liu,Yi Huang,Jing Zeng,Bojiang Chen,Na Huang,Na Guo,Lunxu Liu,Hong Xu,Xianming Mo,Weimin Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology null
Jung-Sun Park et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 97(9), 4011-4019 (2008-02-02)
All-trans retinoic acid (ATRA)-incorporated nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol) (MPEG)-grafted chitosan were prepared through ion-complex formation between ATRA and chitosan. This nanoparticle has around 100 nm of diameter and favorable reconstitution properties. ATRA-incorporated nanoparticles has almost similar cytotoxicity against CT-26
Inhibition of CD44 expression in hepatocellular carcinoma cells enhances apoptosis, chemosensitivity, and reduces tumorigenesis and invasion.
Zhigang Xie,Pei Feng Choong,Lai Fong Poon,Jianbiao Zhou,Jiaying Khng et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology null
RhoBTB2 (DBC2) functions as tumor suppressor via inhibiting proliferation, preventing colony formation and inducing apoptosis in breast cancer cells.
Mao H, Zhang L, Yang Y, Sun J, Deng B, Feng J, Shao Q, Feng A, Song B, Qu X
Gene null
The effect of a novel frizzled 8-related antiproliferative factor on in vitro carcinoma and melanoma cell proliferation and invasion.
Kristopher R Koch,Chen-Ou Zhang,Piotr Kaczmarek,Joseph Barchi,Li Guo,Hanief M Shahjee,Susan Keay
Investigational New Drugs null