Documentos Principais
ECM582
Sigma-Aldrich
Ensaio QCM de migração celular por haptotaxia - colágeno I, 24 poços, colorimétrico
The QCM Haptotaxis Cell Migration Assay, 24-well plate -Collagen 1, Colorimetric is ideal for the study of epithelial & fibroblast cell haptotaxis.
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
QCM
técnica(s)
cell based assay: suitable
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Também disponível: Ensaios de migração horizontal Cell Comb! Obtenha dados bioquímicos a partir de um ensaio de migração horizontal!Clique aqui
Introdução
O ensaios de migração celular por haptotaxia CHEMICON QCM - com colágeno tipo 1, colorimétrico é ideal para o estudo de haptotaxia das células epiteliais e de fibroblastos. A natureza quantitativa desse ensaio é particularmente útil para a triagem em grande escala de agentes farmacológicos. As câmaras de controle revestidas com BSA proporcionam um controle de migração adequado. O tamanho de poro de 8 μm das câmaras de Boyden desse ensaio não é adequado para estudar a migração de linfócitos.
• Cada kit fornece materiais suficientes para a avaliação de 12 amostras.
• Obtenha informações sobre o ensaio no encarte do produto.
O ensaio de migração celular por haptotaxia CHEMICON QCM - com colágeno tipo 1, colorimétrico destina-se apenas ao uso em pesquisa; não deve ser usado em aplicações diagnósticas.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Embalagem
Suficiente para a análise de 12 amostras
Componentes
Placa de teste com colágeno tipo 1: (N.º do item 2005690) Uma placa de cultura de 24 poços, contendo 12 câmaras de Boyden revestidas com colágeno tipo 1 humano, suficiente para a avaliação de 12 amostras de teste.
Placa de controle com BSA: (N.º do item 2005791) Uma placa de cultura de 24 poços, contendo 12 câmaras de Boyden revestidas com BSA, suficiente para a avaliação de 12 controles.
Solução de coloração celular*: (N.º do item 20294) Um frasco - 10 ml.
Tampão de extração: (N.º do item 20295) Um frasco - 10 ml.
Placa de extração de corante de 24 poços: (N.º do item 2005871). Uma placa.
Placa de quantificação de corante de 96 poços: (N.º do item 2005870). Uma placa.
Swabs: (N.º do item 10202) 50 cada.
Pinça: (N.º do item 10203) 1 par
*A solução de coloração celular contém uma pequena quantidade de violeta cristal, que é tóxico se ingerido ou inalado, e pode causar irritação nos olhos, sistema respiratório e pele. Manuseie com cuidado.
Ligação
Substitui: ECM502
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 4 °C por até um ano após a data de compra.
Informações legais
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Mariel Maldonado et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 59(1), 77-86 (2018-01-27)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive aging-associated disease of unknown etiology. A growing body of evidence indicates that aberrant activated alveolar epithelial cells induce the expansion and activation of the fibroblast population, leading to the destruction of
Nilgun Tasdemir et al.
Scientific reports, 10(1), 11487-11487 (2020-07-15)
Invasive lobular carcinoma (ILC) is a histological subtype of breast cancer with distinct molecular and clinical features from the more common subtype invasive ductal carcinoma (IDC). ILC cells exhibit anchorage-independent growth in ultra-low attachment (ULA) suspension cultures, which is largely