MABS1180
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 Antibody, clone 6H9.1
clone 6H9.1, from mouse
Sinônimo(s):
EC: 2.3.2.27, N-recognin-1, RING-type E3 ubiquitin transferase UBR1, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-1, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6H9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBR1(197131)
rat ... Ubr1(499877)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 in C6 cell lysate.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 in HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1