ABN1388
Anti-MUL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mitochondrial ubiquitin ligase activator of NFKB 1, E3 SUMO-protein ligase MUL1, E3 ubiquitin-protein ligase MUL1, Growth inhibition and death E3 ligase, Mitochondrial-anchored protein ligase, MAPL, Putative NF-kappa-B-activating protein 266, RING finger
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUL1(79594)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MUL1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1