SAB4200186
Anti-DCLK1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DCAMKL1, Anti-DCDC3A, Anti-DCLK, Anti-doublecortin and CaM kinase-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~81 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of postnatal mouse brain (S1 fraction), postnatal rat brain (S1 fraction) and of HEK-293T cells over-expressing human DCLK1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCLK1(9201)
mouse ... Dclk1(13175)
rat ... Dclk1(83825)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade