SAB4200622
Anti-DISC-1 (Internal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C1orf136, DISC1, Disrupted in schizophrenia 1, LOC100039084, LOC640053, RP23−368K3.1, RP4−730B13.1, SCZD9
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat brain P2 fraction or HEK-293T cells over-expressing human DISC1
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of mouse brain.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DISC1(27185)
rat ... Disc1(307940)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200622-100UL | 4061838037190 |
SAB4200622-200UL | 4061838037206 |