ZRB1378
Anti-DCLK1-L Antibody, clone 1D16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-Siglec5/CD170 Antibody, clone 2J17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, Doublecortin domain-containing protein 3A-short, Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, Doublecortin-like kinase 1, EC: 2.7.11.1, Serine/threonine-protein kinase DCLK1-S
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D16, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 82.22 kDa
observed mol wt ~79 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... DCLK1(9201)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DCLK1-L (long form) in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected DCLK1-L (long form) in Human brain and Mouse brain tissue lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DCLK1-L peptide with a KD of 5.7 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DCLK1-L (long form) in Human cerebral cortex tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DCLK1-L (long form) in C6 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1