Key Documents
SAB5700734
Sigma-Aldrich
Anti-SPP1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
BNSP, BSPI, ETA-1, OPN, Osteopontin, SPP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
32
33
35
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1.63 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPP1(6696)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is involved in the attachment of osteoclasts to the mineralized bone matrix. The encoded protein is secreted and binds hydroxyapatite with high affinity. The osteoclast vitronectin receptor is found in the cell membrane and may be involved in the binding to this protein. This protein is also a cytokine that upregulates expression of interferon-gamma and interleukin-12. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1 (NP_001035147.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1